missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Adenosine-5',5' '-d2, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Adenosine-5',5''-d2 |
| CAS | 82741-17-1 |
| Molekylær formel | C10H11D2N5O4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 9-β-D-Ribofuranosyl-9H-purin-6-amine-5',5''-d2, 9-β-D-Ribofuranosyladenine-5',5''-d2, Adenine Riboside-2'-d, Adenocard-5',5''-d2, Adenocor-5',5''-d2, Adenogesic-5',5''-d2, Adenoscan-5',5''-d2, Adrekar-5',5''-d2, Boniton-5',5''-d2, D-Adenosine-5',5''-d2, 1-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-1-deoxy-β-D-ribofuranose-5',5''-d2, Myocol-5',5''-d2, NSC 7652-5',5''-d2 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13N5O4/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(18)6(17)4(1-16)19-10/h2-4,6-7,10,16-18H,1H2,(H2,11,12,13)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1/i1D2 |
| SMIL | OC([2H])([2H])[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](N2C(N=CN=C3N)=C3N=C2)O1 |
| IUPAC navn | (2R,3R,4S,5R)-2-(6-aminopurin-9-yl)-5-[dideuterio(hydroxy)methyl]oxolane-3,4-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 269.26 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?