Få mere at vide
Adenosine-5'-13C, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Adenosine-5'-13C |
| CAS | 54447-57-3 |
| Molekylær formel | C913CH13N5O4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 9-beta-D-Ribofuranosyl-9H-purin-6-amine-5'-13C, 9-beta-D-Ribofuranosyladenine-5'-13C, Adenine Riboside-5'-13C, Adenocard-5'-13C, Adenocor-5'-13C, Adenogesic-5'-13C, Adenoscan-5'-13C, Adrekar-5'-13C, Boniton-5'-13C, D-Adenosine-5'-13C, 1-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-1-deoxy-beta-D-ribofuranose-5'-13C, Myocol-5'-13C, NSC 7652-5'-13C |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13N5O4/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(18)6(17)4(1-16)19-10/h2-4,6-7,10,16-18H,1H2,(H2,11,12,13)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1/i1+1 |
| SMIL | Nc1ncnc2c1ncn2[C@@H]3O[C@H]([13CH2]O)[C@@H](O)[C@H]3O |
| IUPAC navn | (2R,3R,4S,5R)-2-(6-aminopurin-9-yl)-5-(hydroxy(113C)methyl)oxolane-3,4-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 268.24 |
| Formel vægt | 268.1001 |