Få mere at vide
Adenosin-3'-monofosfat, TRC
Artikelnummer. 30240976
Skift visning
Mængde:
25 mg
50 mg
200 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30240976 200 mg
30240549 25 mg
30240548 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30240976 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA281840200MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 84-21-9
Molekylær formel C10 H14 N5 O7 P
Tekniske data
Format Fedt
Molekylvægt (g/mol) 347.2212
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Mængde 200 mg
Kemisk navn eller materiale Adenosin-3'-monofosfat