Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Adenosin-3',5'-cyklisk monophosphatnatriumsalt, 99%
Artikelnummer. 15420237
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15420237 250 mg 250mg
15400237 1 g 1g
15410237 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15420237 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J62174.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 37839-81-9 | C10H11N5NaO6P | 351.19 g/mol
Adenosin 3a,5a-cyklisk monophosphatnatriumsaltmonohydrat anvendes som en aktivator af proteinkinase A (PKA). En nøgleregulator for mange cellulære reaktioner. Frigivet som reaktion på hormonstimulering. . Direkte aktiverer Epac, en Rap1 guanin-nukleotid udvekslingsfaktor. Fungerer som en anden budbringer i signaltransduktionsmekanismer. Fremmer apoptose i hvilende humane B-lymfocytter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Adenosin
3′ ,5′ -cyklisk monophosphat natriumsaltmonohydrat bruges som en aktivator af proteinkinase A (PKA). En nøgleregulator for mange cellulære reaktioner. Frigivet som reaktion på hormonstimulering. . Direkte aktiverer Epac, en Rap1 guanin-nukleotid udvekslingsfaktor. Fungerer som en anden budbringer i signaltransduktionsmekanismer. Fremmer apoptose i hvilende humane B-lymfocytter.
Opløselighed Opløseligt i
vand (50 mg/ml).
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Anbefalet opbevaringstemperatur: -20 °C. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 37839-81-9
Molekylær formel C10H11N5NaO6P
Molekylvægt (g/mol) 351.19
MDL nummer MFCD00069736
InChI nøgle BXJBFCKTIWRKMQ-GWKNMROSNA-M
Synonym adenosine 3',5'-cyclic monophosphate sodium salt monohydrate, c10h11n5o6p.na.h2o, sodium 3',5'-cyclic amp anion hydrate, adenosine 3',5'-cyclic monophosphate monosodium salt
PubChem CID 91872444
IUPAC navn natrium;(4aR,6R,7R,7aS)-6-(6-aminopurin-9-yl)-2-oxido-2-oxo-4a,6,7,7a-tetrahydro-4H-furo[3,2-d][1,3,2]dioxaphosphinin-7-ol;hydrat
SMIL [Na+].NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@@H]4COP([O-])(=O)O[C@H]4[C@H]3O)C2=NC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Adenosine-3',5'-cyclic monophosphate sodium salt
Farve Hvid
Mængde 250 mg
Beilstein 54612
Opløselighedsinformation Soluble in water (50mg/ml).
Formel vægt 351.19
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver