Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Adenosin 3',5'-cyklisk monophosphat, 99+%
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
500 mg
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
500mg
5g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Adenosine 3′,5′-cyclic monophosphate |
| Absorbans | lambda max. 260nm,pH 7,0.77 to 0.83 (A250/A260),0.13 to 0.19 (A280/A260) |
| CAS min % | 99.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 260.0°C |
| Analyseprocentområde | 99% min. (HPLC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 26, IV, 3618 |
| Merck Index | 15, 2701 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Adenosine 3'-,5'-cyclic monophosphate
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.