Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Adenosin-3',5'-cyklisk monophosphat, 98%
Artikelnummer. 15473619
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15473619 5 g 5g
15463619 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15473619 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J60936.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 60-92-4 | C10H12N5O6P | 329.21 g/mol
cAMP bruges til intracellulær signaltransduktion i mange forskellige organismer, der formidler den cAMP-afhængige vej. Restaurering af adskillige morfologiske karakteristika af normale fibroblaster i sarkomceller, når de behandles med adenosin-3?: 5?-cyklisk monophosphat. I nærvær af adenosin 3a:5a-cyklisk monophosphat dissocierede proteinkinase I i to underenheder: en subunit-bindende adenosin 3a:5a-cyklisk monophosphat og en katalytisk subunit. Stimulering af calciumoptagelse i blodplademembranvesikler med adenosin 3a,5a-cyklisk monophosphat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
cAMP bruges til intracellulær signaltransduktion i mange forskellige organismer, der formidler den cAMP-afhængige vej. Restaurering af flere morfologiske karakteristika ved normale fibroblaster i sarkomceller, når de behandles med adenosin-3′ : 5′ -cyklisk monofosfat. I nærværelse af adenosin 3′ :5′ -cyklisk monophosphat, proteinkinase I dissocieret i to underenheder: en underenhed, der binder adenosin 3′ :5′ -cyklisk monophosphat og en katalytisk underenhed. Stimulering af calciumoptagelse i blodplademembranvesikler med adenosin 3′ ,5′ -cyklisk monofosfat.
Opløselighed Opløseligt i vand
: 10 mg/ml pH af vandig opløsning er ca. 3.0.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60-92-4
Molekylær formel C10H12N5O6P
Molekylvægt (g/mol) 329.21
MDL nummer MFCD00005845
InChI nøgle IVOMOUWHDPKRLL-YPLCUDRINA-N
Synonym camp, cyclic amp, adenosine 3',5'-cyclic monophosphate, 3',5'-cyclic amp, adenosine 3',5'-phosphate, adenosine 3',5'-cyclophosphate, cyclic 3',5'-amp, adenosine cyclic monophosphate, adenosine-3',5'-cyclophosphate, cyclic adenosine monophosphate
PubChem CID 6076
ChEBI CHEBI:17489
IUPAC navn (4aR,6R,7R,7aS)-6-(6-aminopurin-9-yl)-2-hydroxy-2-oxo-4a,6,7,7a-tetrahydro-4H-furo[3,2-d][1,3,2]dioxaphosphinin-7-ol
SMIL NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@@H]4COP(O)(=O)O[C@H]4[C@H]3O)C2=NC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Adenosine-3',5'-cyclic monophosphate
Smeltepunkt 260°C (decomposition)
Farve Hvid
Mængde 5 g
Beilstein 52645
Merck Index 14,2708
Opløselighedsinformation Solube in water: 10mg/mL pH of aqueous solution is approx. 3.0.
Formel vægt 329.21
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver