missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Adenosine 2’,3’-Cyclic Phosphate Triethylammonium Salt, TRC

Artikelnummer. 30311330
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30311330 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30311330 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA2805005MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Adenosine 2',3'-Cyclic Phosphate Triethylammonium Salt
CAS 73647-07-1
Molekylær formel C16H27N6O6P
Mængde 5 mg
Synonym Adenosine Cyclic 2’,3’-(Hydrogen Phosphate) Triethylammonium Salt, 2’,3’-cAMP Triethylammonium Salt, Cyclic 2’,3’-AMP Triethylammonium Salt, 2’,3’-Cyclic Adenosine Monophosphate Triethylammonium Salt, Adenosine Cyclic 2’,3’-Monophosphate Triethylammonium Salt
InChI formel InChI=1S/C10H12N5O6P.C6H15N/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7-6(4(1-16)19-10)20-22(17,18)21-7;1-4-7(5-2)6-3/h2-4,6-7,10,16H,1H2,(H,17,18)(H2,11,12,13);4-6H2,1-3H3/t4-,6-,7-,10-;/m1./s1
SMIL O=P1([O-])O[C@@H]2[C@H](O1)[C@@H](CO)O[C@H]2N3C(N=CN=C4N)=C4N=C3.CC[NH+](CC)CC
IUPAC navn [(3aR,4R,6R,6aR)-4-(6-aminopurin-9-yl)-2-hydroxy-2-oxo-3a,4,6,6a-tetrahydrofuro[3,4-d][1,3,2]dioxaphosphol-6-yl]methanol;N,N-diethylethanamine
Molekylvægt (g/mol) 430.4
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.