Få mere at vide
Adenosine-2',3'-cyclic monophosphate sodium salt, 97%
Artikelnummer. 15480137
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15480137 250 mg 250mg
15470137 100 mg 100mg
15490137 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15480137 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J60558.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 37063-35-7 | C10H11N5NaO6P | 351.19 g/mol
Adenosin-2',3'-cyklisk monofosfat er et adenosin (A280400) derivat, der er nyttigt som anticancermiddel. Det bruges også som et farmaceutisk mellemprodukt, farmaceutisk forskning og kemisk analyse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Adenosin-
2',3'-cyklisk monofosfat er et adenosin (A280400) derivat, der er nyttigt som anticancermiddel. Det bruges også som et farmaceutisk mellemprodukt, farmaceutisk forskning og kemisk analyse.
Opløselighed Det er opløseligt
i DMSO, vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Hygroskopisk. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 37063-35-7
Molekylær formel C10H11N5NaO6P
Molekylvægt (g/mol) 351.19
MDL nummer MFCD00005757
InChI nøgle VSDSIACSNXHGOV-GWKNMROSNA-M
Synonym adenosine-2 inverted exclamation mark ,3 inverted exclamation mark-cyclic monophosphate sodium salt
PubChem CID 131698406
IUPAC navn [(3aR,4R,6R,6aR)-4-(6-aminopurin-9-yl)-2-oxido-2-oxo-3a,4,6,6a-tetrahydrofuro[3,4-d][1,3,2]dioxaphosphol-6-yl]methanol;natrium
SMIL [Na+].NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](CO)[C@H]4OP([O-])(=O)O[C@@H]34)C2=NC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Adenosine-2',3'-cyclic monophosphate sodium salt
Smeltepunkt 241°C to 243°C
Farve Hvid
Mængde 250 mg
Opløselighedsinformation It is soluble in DMSO,water.
Formel vægt 351.19
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver