missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Adenosine-13C5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Adenosine-13C5 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13N5O4/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(18)6(17)4(1-16)19-10/h2-4,6-7,10,16-18H,1H2,(H2,11,12,13)/t4-,6?,7+,10-/m1/s1/i1+1,4+1,6+1,7+1,10+1 |
| Formel vægt | 272.114 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?