Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Adenosine
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18004642
:
50mg
Artikelnummer. 18004642
Brand: Tocris Bioscience™ 3624/50
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Endogenous adenosine receptor agonist
Adenosine is a neurotransmitter that acts as the preferred endogenous agonist at all adenosine receptor subtypes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 50 mg
Produkttype Adenosine
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 267.24
Inhibitorer Adenosine
For Research Use Only