Få mere at vide
Novacyt - Microgen Bioproducts Adenoscreen Latex
Artikelnummer. 17353211 Shop alle Novacyt Group produkter
Skift visning
Clia kompleksitet:
Ikke-dispenseret
Artikelnummer. Clia kompleksitet
17353211 Ikke-dispenseret
1 options
Artikelnummer. 17353211 Leverandør Novacyt - Microgen Bioproducts Leverandørnr. M81CE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Microgen Bioproducts Adenoscreen Latex - Rapid and simple latex agglutination test for the detection of Adenovirus antigen in faecal specimens.
  • A simple and rapid latex agglutination test for the detection of Rotavirus antigen in facal specimens.
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO13485 ISO9001
Indhold og opbevaring 2°C to 8°C
Kontrolsæt M81c Positive control - 1.0 mL
CE-mærke Yes
Clia kompleksitet Ikke-dispenseret
Detekterbare analytter Adenovirus Antibodies (Rabbit)
Format 4 Bottles (2.5 mL, 2.5 mL, 1.5 mL, 50 mL)
Prøvetype Suspension of faecal specimen
Følsomhed 0.96
Type Latex Agglutination Test
Til brug med (applikation) The Detection of Adenovirus Antigen in Faecal Specimens
Til brug med (udstyr) Laboratory Centrifuge, Stoppered or Screw-Capped Tubes
Inkluderer 50 tests
Materiale Polyethylene Dropper Bottles
Antal reaktioner 2 per test
Organisme gruppe Animal
Emballagetype Carton
Mængde 4 Bottles (2.5 mL, 2.5 mL, 1.5 L, 50 mL)
Reagenstype M81a - Test reagent - 2.5 mL - Contains (rabbit) Adenovirus antibody-sensitised latex particle
Arter Adenovirus
Specificitet 0.99
Målorganismeklasse Eukaryota
Test tid 12 minutes