Få mere at vide
Adenine, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Adenine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H5N5/c6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4/h1-2H,(H3,6,7,8,9,10) |
| Formel vægt | 135.0545 |
| Procent renhed | >95% |