Få mere at vide
Adenine Sulfate, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11397769 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
11397769 10 g
1 options
Artikelnummer. 11397769 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 114014522
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale ADENINE SULFATE
CAS 321-30-2
Molekylær formel C10H12N10O4S
MDL nummer MFCD00213655
Mængde 10 g
Synonym adenine sulfate, adenine hemisulfate, 7h-purin-6-amine sulfate 2:1, adeninsulfat, adeninium sulfate, adenine sulfate 2:1, adeninsulfat german, 1h-purin-6-amine, sulfate 2:1, diadenine sulphate, unii-741gjf3k9m
InChI nøgle LQXHSCOPYJCOMD-UHFFFAOYSA-N
SMIL OS(O)(=O)=O.NC1=C2NC=NC2=NC=N1.NC1=C2NC=NC2=NC=N1
IUPAC navn bis(7H-purin-6-amine); sulfuric acid
Molekylvægt (g/mol) 368.33
PubChem CID 9449
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Adenine Hemisulfate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.