Få mere at vide
Adenin sulfat dihydrat, hemisulfat, 99,66 %, til HPLC-analyse, MP Biomedicals™
Shop alle MP Biomedical produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Adenine Sulfate Dihydrate, Hemisulfate |
| Navn note | Til HPLC-analyse |
| CAS | 6509-19-9 |
| Farve | Hvid |
| Analyseprocentområde | 0.9966 |
| Molekylær formel | C10H16N10O6S |
| MDL nummer | MFCD00150149 |
| Mængde | 500 g |
| Synonym | 9h-purin-6-amine hemisulfate dihydrate, adenine hemisulfate dihydrate, 6-aminopurine sulfate dihydrate, bis ade sulfuric acid dihydrate, sulfuric acid bis vitamin b4 dihydrate, bis adenine sulfuric acid dihydrate, sulfuric acid-7h-purin-6-amine-water 1/2/2 |
| InChI nøgle | MKPCNMXYTMQZBE-UHFFFAOYSA-N |
| Vis mere |