Få mere at vide
Adenin sulfat dihydrat,> 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15855048 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15855048 100 g Plastflaske 100g
1 options
Artikelnummer. 15855048 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. J10450.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 321-30-2 | C10H12N10O4S | 368.33 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Adenine Sulfate Dihydrate
CAS 321-30-2
Smeltepunkt ∼210 °C (dekomponering)
Emballage Plastflaske
Molekylær formel C10H12N10O4S
MDL nummer MFCD00213655
Mængde 100 g
Beilstein 3820263
Synonym adenine sulfate, adenine hemisulfate, 7 h-purin-6-amine sulfate 2:1, adeninsulfat, adeninium sulfate, adenine sulfate 2:1, adeninsulfat german, 1h-purin-6-amine, sulfate 2:1, diadenine sulphate, unii-741gjf3k9m
InChI nøgle LQXHSCOPYJCOMD-UHFFFAOYSA-N
SMIL OS(O)(=O)=O.NC1=C2NC=NC2=NC=N1.NC1=C2NC=NC2=NC=N1
IUPAC navn 7H-purin-6-amin;svovlsyre
Molekylvægt (g/mol) 368.33
PubChem CID 9449
Formel vægt 404.36
Procent renhed ≥97%
Fysisk form Krystallinsk pulver