Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Adeninsulfat, 98%, syntetisk
Artikelnummer. 10636562 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10636562 25 g Plastflaske 25g
10646562 100 g Plastflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10636562 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 163630250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    975.00 DKK
    826.65 DKK / 25g
    Spare 148.35 DKK
    15% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 321-30-2 | C10H12N10O4S | 368,33 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 321-30-2
Molekylær formel C10H12N10O4S
Molekylvægt (g/mol) 368.33
MDL nummer MFCD00213655
InChI nøgle LQXHSCOPYJCOMD-UHFFFAOYSA-N
Synonym adenine sulfate, adenine hemisulfate, 7h-purin-6-amine sulfate 2:1, adeninsulfat, adeninium sulfate, adenine sulfate 2:1, adeninsulfat german, 1h-purin-6-amine, sulfate 2:1, diadenine sulphate, unii-741gjf3k9m
PubChem CID 9449
IUPAC navn 7H-purin-6-amin; svovlsyre
SMIL OS(O)(=O)=O.NC1=C2NC=NC2=NC=N1.NC1=C2NC=NC2=NC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Adenine sulfate
Navn note 98%
Absorbans 0,74 til 0,78 (A250/A260), 0,34 til 0,38 (A280/A260)
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 285,0 °C
Farve Hvid til gul
Tab ved tørring 2% maks. (1 g, 105 °C, 5 timer) (vakuum)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Plastflaske
Mængde 25 g
Beilstein 26, V,16, 100
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig
Spektrofotometri 97,5% min. (lambda maks. 262nm, pH 1) molarabsorption 13100 +/-2%, på tør basis
Transmission 95% min. (c=0,5, H2O, 430nm) 1 cm celle
Formel vægt 184.17
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver