Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Adeninsulfat, 98+%
Artikelnummer. 11458796
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11458796 10 g 10g
11468796 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11458796 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A16964.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 321-30-2 | C10H12N10O4S | 368,33 g/mol
Det har en bred vifte af kemiske og biokemiske roller, der anvendes som et regulatorisk molekyle. Det fungerer som en forløber, substrat eller cofaktor i forskellige biokemiske veje.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det
har en bred vifte af kemiske og biokemiske roller, der anvendes som et regulatorisk molekyle. Det fungerer som en forløber, substrat eller cofaktor i forskellige biokemiske veje.
Opløselighed
Opløseligt i vand (4 mg/ml), ethanol (< 1 mg/ml ved °25 C), DMSO (< 1 mg/ml ved °25°C) og HCI (10 mg/ml).
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt forseglet og opbevares køligt, tørt på et godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 321-30-2
Molekylær formel C10H12N10O4S
Molekylvægt (g/mol) 368.33
MDL nummer MFCD00213655
InChI nøgle LQXHSCOPYJCOMD-UHFFFAOYSA-N
Synonym adenine sulfate, adenine hemisulfate, 7h-purin-6-amine sulfate 2:1, adeninsulfat, adeninium sulfate, adenine sulfate 2:1, adeninsulfat german, 1h-purin-6-amine, sulfate 2:1, diadenine sulphate, unii-741gjf3k9m
PubChem CID 9449
IUPAC navn 7H-purin-6-amin; svovlsyre
SMIL OS(O)(=O)=O.NC1=C2NC=NC2=NC=N1.NC1=C2NC=NC2=NC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Adenine sulfate
Smeltepunkt ∽210 °C (dekomponering)
Analyseprocentområde >98%
Mængde 10 g
Beilstein 3820263
Følsomhed Hygroskopisk
Merck Index 14,152
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (4 mg/ml), ethanol (<1 mg/ml ved 25 °C), DMSO (<1 mg/ml ved 25 °C) og HCl (10 mg/ml).
Formel vægt 368.34
Procent renhed ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Adenine sulfate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1H-Purin-6-amine, sulfate