Få mere at vide
Adenine, Mikromol™
Artikelnummer. 18061620
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18061620 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18061620 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1495.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-10-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Adenin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Adenine
CAS 73-24-5
Analyt- eller komponentnavne Adenine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C5 H5 N5
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Adenine, 7H-purin-6-amine
InChI formel InChI=1S/C5H5N5/c6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4/h1-2H,(H3,6,7,8,9,10)
SMIL Nc1ncnc2nc[nH]c12
IUPAC navn 7H-purin-6-amin
Molekylvægt (g/mol) 135.13
Mængde 250 mg
Formel vægt 135,0545 g/mol