Få mere at vide
Adenine, LoGiCal
Artikelnummer. 30461337
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30461337 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30461337 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1495.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-10-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Adenine
CAS 73-24-5
Analyt- eller komponentnavne Adenine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C5 H5 N5
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Adenine, 7H-purin-6-amine
InChI formel InChI=1S/C5H5N5/c6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4/h1-2H,(H3,6,7,8,9,10)
Løsningstype Fedt
SMIL Nc1ncnc2nc[nH]c12
IUPAC navn 7H-purin-6-amin
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 135.13
Mængde 10 mg
Formel vægt 135,0545 g/mol