Få mere at vide
Adenin Hydrochlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Adenine Hydrochloride |
| CAS | 2922-28-3 |
| Molekylær formel | C5H5N5 . HCl |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | Adenine Monohydrochloride, 1H-Purin-6-amine Monohydrochloride, 9H-Purin-6-amine Hydrochloride, Leucon |
| InChI formel | InChI=1S/C5H5N5.ClH/c6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4;/h1-2H,(H3,6,7,8,9,10);1H |
| SMIL | Cl.Nc1ncnc2[nH]cnc12 |
| IUPAC navn | 7H-purin-6-amin; hydrochlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 171.59 |
| Formel vægt | 171.0312 |