Få mere at vide
Adenin Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30313890
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30313890 50 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30313890 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA28036050G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Adenine Hydrochloride
CAS 2922-28-3
Molekylær formel C5H5N5 . HCl
Mængde 50 g
Synonym Adenine Monohydrochloride, 1H-Purin-6-amine Monohydrochloride, 9H-Purin-6-amine Hydrochloride, Leucon
InChI formel InChI=1S/C5H5N5.ClH/c6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4;/h1-2H,(H3,6,7,8,9,10);1H
SMIL Cl.Nc1ncnc2[nH]cnc12
IUPAC navn 7H-purin-6-amin; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 171.59
Formel vægt 171.0312