Få mere at vide
Adenine Hydrochloride, Cell Culture Reagent Grade, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11415032 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
11415032 5 g
1 options
Artikelnummer. 11415032 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219460805
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-10-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Adenine Hydrochloride
CAS 6055-72-7
Farve Hvid
Molekylær formel C5H8ClN5O
MDL nummer MFCD11046306
Mængde 5 g
Synonym 7h-purin-6-amine hydrochloride hydrate, adenine hydrochloride hydrate, adenine hydrochloride hemihydrate, 1h-purin-6-amine monohydrochloride hydrate 2:1, ade hydrate hydrochloride, purine-6-ylamine, chloride, hydrate, c5h5n5.hcl.h2o, adenine hydrochloride, adeninehydrochloridehemihydrate, vitamin b4 hydrate hydrochloride
InChI nøgle MYRDTAUFFBYTHA-UHFFFAOYSA-N
SMIL O.Cl.NC1=C2NC=NC2=NC=N1
IUPAC navn 7H-purin-6-amine hydrate hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 189.60
PubChem CID 24211900
Formel vægt 171.6
Grad Cellekulturreagens
Fysisk form Fast stof