Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Adeninhydrochlorid, 98+%, forts. op til ca 5 % vand
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Adenine hydrochloride |
| Smeltepunkt | ∼290 °C (opdeling) |
| Assay Procent Noter | forts. op til≈ 5% vand |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 4009585 |
| Formel vægt | 171.59 |
| Procent renhed | ≥98% |