Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Adeninhydrochlorid, 98+%, forts. op til ca 5 % vand
Artikelnummer. 11418257
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11418257
Brand: Thermo Scientific Chemicals A17622.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2922-28-3 | C5H6ClN5 | 171.59 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2922-28-3
Molekylær formel C5H6ClN5
Molekylvægt (g/mol) 171.59
MDL nummer MFCD00038990
InChI nøgle UQVDQSWZQXDUJB-UHFFFAOYSA-N
Synonym adenine hydrochloride, 7h-purin-6-amine hydrochloride, 6-aminopurine hydrochloride, 1h-purin-6-amine, monohydrochloride, adenine monohydrochloride, unii-364h11m7od, adenine hcl, 1h-purin-6-amine, hydrochloride, 9h-purin-6-amine, hydrochloride 1:?, 9h-purin-6-amine, hydrochloride 1:1
PubChem CID 76219
IUPAC navn 7H-purin-6-amin;hydrochlorid
SMIL Cl.NC1=C2NC=NC2=NC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Adenine hydrochloride
Smeltepunkt ∼290°C (decomposition)
Assay Procent Noter forts. op til≈ 5% vand
Mængde 25 g
Beilstein 4009585
Formel vægt 171.59
Procent renhed ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Adenine hydrochloride hemihydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 1H-Purin-6-amine, monohydrochloride