missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Adenine Hydrochloride-15N5, TRC

Artikelnummer. 30317698
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30317698 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30317698 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA2804771MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Adenine Hydrochloride-15N5
CAS 2095709-78-5
Molekylær formel C5H515N5 • HCl
Mængde 1 mg
Synonym Leucon-15N5, Adenine Monohydrochloride-15N5, 1H-Purin-6-amine Monohydrochloride-15N5
InChI formel InChI=1S/C5H5N5.ClH/c6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4;/h1-2H,(H3,6,7,8,9,10);1H/i6+1,7+1,8+1,9+1,10+1;
SMIL [15NH2]C1=C2C([15N]=C[15N]2[H])=[15N]C=[15N]1.Cl
IUPAC navn 7H-purin-6-amine;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 140.093646
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.