Få mere at vide
Adenin Hemisulfat, TRC
Artikelnummer. 30317034
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30317034 100 g
1 options
Artikelnummer. 30317034 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA280365100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Adenine Sulphate
CAS 321-30-2
Molekylær formel 2[C5H5N5].SO4H2
Mængde 100 g
Synonym 7H-Purin-6-amine Sulphate, Adenine Sulphate, 9H-Purin-6-amine, sulfate (2:1), 1H-Purin-6-amine, sulfate (2:1) (9CI), Adenine, sulfate (2:1) (8CI), Adenine hemisulfate, Adenine sulfate, Adeninium sulfate
InChI formel InChI=1S/2C5H5N5.H2O4S/c2*6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4;1-5(2,3)4/h2*1-2H,(H3,6,7,8,9,10);(H2,1,2,3,4)
SMIL Nc1ncnc2[nH]cnc12.Nc3ncnc4[nH]cnc34.OS(=O)(=O)O
IUPAC navn 9H-purin-6-amin; Svovlsyre
Molekylvægt (g/mol) 368.33
Formel vægt 368.0764