Få mere at vide
Adenin hemisulfat dihydrat MP Biomedicals
Artikelnummer. 11348519 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11348519 25 g 25g
1 options
Artikelnummer. 11348519 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210019525
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    955.00 DKK
    908.96 DKK / 25g
    Spare 46.04 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Adenine Hemisulfate
Navn note Dihydrat
CAS 6509-19-9
Analyseprocentområde 99%
Molekylær formel C10H16N10O6S
MDL nummer MFCD00150149
Mængde 25 g
Synonym 9h-purin-6-amine hemisulfate dihydrate, adenine hemisulfate dihydrate, 6-aminopurine sulfate dihydrate, bis ade sulfuric acid dihydrate, sulfuric acid bis vitamin b4 dihydrate, bis adenine sulfuric acid dihydrate, sulfuric acid-7h-purin-6-amine-water 1/2/2
InChI nøgle MKPCNMXYTMQZBE-UHFFFAOYSA-N
SMIL O.O.OS(O)(=O)=O.NC1=C2NC=NC2=NC=N1.NC1=C2NC=NC2=NC=N1
IUPAC navn bis(7H-purin-6-amin) svovlsyredihydrat
Molekylvægt (g/mol) 404.36
PubChem CID 44134512
Formel vægt 404.4