Få mere at vide
Adenin hemisulfat dihydrat, ≥99 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11358519 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11358519 5 g
11338519 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11358519 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210019580
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-01-2027
En purinnukleobase med et bredt spektrum af kemiske og biokemiske roller in vivo og in vitro; Det er et regulatorisk molekyle og en komponent i DNA, RNA, kofaktorer (NAD, FAD) og signalmolekyler (cAMP)
Kemiske identifikatorer
CAS 6509-19-9
Molekylær formel C10H16N10O6S
Molekylvægt (g/mol) 404.36
MDL nummer MFCD00150149
InChI nøgle MKPCNMXYTMQZBE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9h-purin-6-amine hemisulfate dihydrate, adenine hemisulfate dihydrate, 6-aminopurine sulfate dihydrate, bis ade sulfuric acid dihydrate, sulfuric acid bis vitamin b4 dihydrate, bis adenine sulfuric acid dihydrate, sulfuric acid-7h-purin-6-amine-water 1/2/2
PubChem CID 44134512
IUPAC navn bis(7H-purin-6-amin) svovlsyredihydrat
SMIL O.O.OS(O)(=O)=O.NC1=C2NC=NC2=NC=N1.NC1=C2NC=NC2=NC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Adenine Hemisulfate Dihydrate
Farve Hvid
Analyseprocentområde ≥99%
Mængde 5 g
Formel vægt 404.37
Fysisk form Fast stof