Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Adenin, 99 %
Artikelnummer. 11412717
Skift visning
Mængde:
25 g
50 g
250 g
500 g
Pakningsstørrelse:
250g
500g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11412717 500 g 500g
11402717 25 g -
11304619 50 g 50g
11314619 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11412717 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A14906.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6109.80 DKK
    5049.65 DKK / 500g
    Spare 1060.15 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 73-24-5 | C5H5N5 | 135,13 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Opløselighed
Opløselig i vand (3 g/L) ved 20 °C.
Noter
Inkompatible materialer er oxiderende midler. Opbevare dem et køligt sted. Hold beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevar det væk fra oxiderende midler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 73-24-5
Molekylær formel C5H5N5
Molekylvægt (g/mol) 135.13
MDL nummer MFCD00041790
InChI nøgle GFFGJBXGBJISGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym adenine, 1h-purin-6-amine, 6-aminopurine, 9h-purin-6-amine, vitamin b4, adenin, adeninimine, leuco-4, 6-amino-1h-purine, 6-amino-3h-purine
PubChem CID 190
ChEBI CHEBI:16708
IUPAC navn 7H-purin-6-amin
SMIL NC1=C2NC=NC2=NC=N1
Specifications
Kemisk navn eller materiale Adenine
Smeltepunkt >360 °C (nedbrydning)
Analyseprocentområde 99%
Lugt Lugtfri
Mængde 500 g
FN nummer UN2811
Beilstein 5777
Merck Index 14,152
Opløselighedsinformation Opløseligt i varmt vand, methanol og ethanol. Let opløseligt i koldt vand. Uopløselig i diethylether.
Formel vægt 135.13
Procent renhed 99%