Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Adenin, 99 %
Artikelnummer. 11304619
Skift visning
Mængde:
25 g
50 g
250 g
500 g
Pakningsstørrelse:
250g
500g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11304619 50 g 50g
11402717 25 g -
11314619 250 g 250g
11412717 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11304619 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A14906.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    768.67 DKK
    691.65 DKK / 50g
    Spare 77.02 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 73-24-5 | C5H5N5 | 135,13 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Anvendelser
Adenin bruges som en aktiv komponent i bor-mangelfulde medier til at dyrke gær for at vurdere, om gærvækst stimuleres af bor. Det er nyttigt som et lokalt antiseptisk middel og vitamin B4. Yderligere bruges det til mikrobiel bestemmelse af niacin. Det bruges også som et kosttilskud til voksne rotter for at undersøge virkningerne af adeninoverbelastning i kosten. Ud over dette bruges det til fremstilling af nukleotider af nukleinsyrerne.
Opløselighed
Opløselig i varmt vand, methanol og ethanol. Lidt opløseligt i koldt vand. Uopløseligt i diethylether.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 73-24-5
Molekylær formel C5H5N5
Molekylvægt (g/mol) 135.13
MDL nummer MFCD00041790
InChI nøgle GFFGJBXGBJISGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym adenine, 1h-purin-6-amine, 6-aminopurine, 9h-purin-6-amine, vitamin b4, adenin, adeninimine, leuco-4, 6-amino-1h-purine, 6-amino-3h-purine
PubChem CID 190
ChEBI CHEBI:16708
IUPAC navn 7H-purin-6-amin
SMIL NC1=C2NC=NC2=NC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Adenine
Smeltepunkt >360 °C (nedbrydning)
Analyseprocentområde 99%
Lugt Lugtfri
Mængde 50 g
FN nummer UN2811
Beilstein 5777
Merck Index 14,152
Opløselighedsinformation Opløseligt i varmt vand, methanol og ethanol. Let opløseligt i koldt vand. Uopløselig i diethylether.
Formel vægt 135.13
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Adenine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Adenine