Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Adenin, 99 %
Artikelnummer. 10716181 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10716181 25 g Glasflaske 25g
10746341 100 g Glasflaske 100g
10444595 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10716181 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 147440250
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 73-24-5 | C5H5N5 | 135,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 73-24-5
Molekylær formel C5H5N5
Molekylvægt (g/mol) 135.13
MDL nummer MFCD00041790
InChI nøgle GFFGJBXGBJISGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym adenine, 1h-purin-6-amine, 6-aminopurine, 9h-purin-6-amine, vitamin b4, adenin, adeninimine, leuco-4, 6-amino-1h-purine, 6-amino-3h-purine
PubChem CID 190
ChEBI CHEBI:16708
IUPAC navn 7H-purin-6-amin
SMIL NC1=C2NC=NC2=NC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Adenine
Absorbans 0,74 til 0,78 (A250/A260), 0,36 til 0,4 (A280/A260)
CAS min % 99.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 360 °C til 365 °C
Farve Farveløs til gul
Tab ved tørring 0,5% maks. (105 °C, 5 timer)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Beilstein 26, 420
Merck Index 15, 140
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 0,5 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselig i syrer og alkalier, let opløselig i ethanol, uopløselig i kloroform og ether, 25 g/l i kogende vand
Sublimationspunkt 220 °C
Spektrofotometri 98,0 til 102,0% (lambda maks. 262nm, pH 1), molar absorption 13100 +/- 2%, på tør basis
Formel vægt 135.13
Procent renhed 99%
Fysisk form Flydende eller fast
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Adenine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /