0,74 til 0,78 (A250/A260), 0,36 til 0,4 (A280/A260)
CAS min %
99.5
CAS Max %
100.0
Smeltepunkt
360 °C til 365 °C
Farve
Farveløs til gul
Tab ved tørring
0,5% maks. (105 °C, 5 timer)
Infrarødt spektrum
Autentisk
Analyseprocentområde
98,5% min. (HPLC)
Emballage
Glasflaske
Mængde
500 g
Beilstein
26, 420
Merck Index
15, 140
Opløselighedsinformation
Opløselighed i vand: 0,5 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselig i syrer og alkalier, let opløselig i ethanol, uopløselig i kloroform og ether, 25 g/l i kogende vand
Sublimationspunkt
220 °C
Spektrofotometri
98,0 til 102,0% (lambda maks. 262nm, pH 1), molar absorption 13100 +/- 2%, på tør basis
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores
Privatlivspolitik.