Få mere at vide
Adenine, >98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15845048 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
1 kg
Emballage:
Plastflaske
Plastic bottle
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15845048 100 g Plastic bottle 100g
15845248 1 kg Plastflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15845048 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. J10430.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 73-24-5
Molekylær formel C5H5N5
Molekylvægt (g/mol) 135.13
MDL nummer MFCD00041790
InChI nøgle GFFGJBXGBJISGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym adenine, 1h-purin-6-amine, 6-aminopurine, 9h-purin-6-amine, vitamin b4, adenin, adeninimine, leuco-4, 6-amino-1h-purine, 6-amino-3h-purine
PubChem CID 190
ChEBI CHEBI:16708
IUPAC navn 7H-purin-6-amine
SMIL NC1=C2NC=NC2=NC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Adenine
Smeltepunkt >360°C (decomposition)
Emballage Plastic bottle
Mængde 100 g
FN nummer UN2811
Beilstein 5777
Formel vægt 135.13
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Crystalline Powder