Få mere at vide
Adenine, Serva Electrophoresis™
Artikelnummer. 11777106
Encompass
Skift visning
Mængde:
0.1 kg
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11777106 0.1 kg Hver
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11777106 Leverandør Serva Electrophoresis Leverandørnr. 1073903
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
CAS 73-24-5
Molekylær formel C5H5N5
MDL nummer MFCD00041790
Mængde 0.1 kg
Synonym adenine, 6-aminopurine, 1h-purin-6-amine, 9h-purin-6-amine, vitamin b4, adenin, adeninimine, leuco-4, 6-amino-1h-purine, 6-amino-3h-purine
InChI nøgle GFFGJBXGBJISGV-UHFFFAOYSA-N
SMIL NC1=C2NC=NC2=NC=N1
IUPAC navn 7H-purin-6-amine
Molekylvægt (g/mol) 135.13
PubChem CID 190
ChEBI CHEBI:16708
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Adenine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P330-Skyl munden.
  • P405-Opbevares under lås.