Få mere at vide
Adenine-2-d1, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Adenine-2-D |
| CAS | 109923-52-6 |
| Molekylær formel | C5 D H4 N5 |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | 9 H-Purin-2-d-6-amine (ACI), 1 H-Purin-2-d-6-amine (9 CI), Adenine-2-d1, Adenine-2-D |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H5N5/c6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4/h1-2 H,(H3,6,7,8,9,10)/i2D |
| SMIL | [2 H]c1nc(N)c2[nH]cnc2n1 |
| IUPAC navn | 2-deuterio-7 H-purin-6-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 136.1329 |
| Formel vægt | 136.0608 g/mol |
| Vis mere |