Få mere at vide
Ademethionine Disulfate Tosylate (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ademetionine Disulfate Tosylate |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H22N6O5S.C7H8O3S.2H2O4S/c1-27(3-2-7(16)15(24)25)4-8-10(22)11(23)14(26-8)21-6-20-9-12(17)18-5-19-13(9)21;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;2*1-5(2,3)4/h5-8,10-11,14,22-23H,2-4,16H2,1H3,(H2-,17,18,19,24,25);2-5H,1H3,(H,8,9,10);2*(H2,1,2,3,4)/t7-,8+,10+,11+,14+,27?;;;/m0.../s1 |
| Formel vægt | 766.0914 |