Få mere at vide
Ademethionin 1,4-butandisulfonat, TRC
Artikelnummer. 17998024
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17998024 10 mg
17969564 500 mg
17938914 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17998024 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA28035510MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 101020-79-5
Molekylær formel 2 C15 H22 N6 O5 S. 3 C4 H10 O6 S2
Synonym Adenosin, 5'-[[(3S)-3-amino-3-carboxypropyl]methylsulfonio]-5'-deoxy-, 1,4-butandisulfonat (salt), 1,4-butandisulfonat (salt) (2:1:2) ∣Adenosin, 5'-[(3-amino-3-carboxypropyl)methylsulfonio]-5'-deoxy-, (3S)-, 1,4-butandisulfonat (salt), 1,4-butandisulfonat (salt) (2:1:2) ∣1,4-Butandisulfonsyre, kombineret med (3S)-5'-5'-[(3-amino-3-carboxypropyl)methylsulfonio]-5'-deoxyadenosin 1,4-butanedisulfonat (salt) (2:2:1) ∣1,4-Butandisulfonsyre, kombineret med 5'-[[(3S)-3-amino-3-carboxypropyl]methylsulfonio]-5'-deoxyadenosin 1,4-butandisulfonat (salt) (2:2:1) (9CI) ∣1,4-Butandisulfonsyre, ion(2-), bis[(3S)-5'-[(3-amino-3-carboxypropyl)methylsulfonio]-5'-deoxyadenosin], 1,4-butandisulfonat (1:2) (salt) ∣1,4-Butandisulfonsyre, ion(2-), bis[5'-[[(3S)-3-amino-3-carboxypropyl]methylsulfonio]-5'-deoxyadenosin], 1,4-butandisulfonat (1:2) (salt) (9CI) ∣Ademethionin 1,4-Butandisulfonat
Tekniske data
Format Fedt
Molekylvægt (g/mol) 1451.62
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Renhed >95% (HPLC)
Mængde 10 mg
Kemisk navn eller materiale Ademethionin 1,4-butandisulfonat