Få mere at vide
Adelmidrol, MedChemExpress
Artikelnummer. 16468566
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16468566 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16468566 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1026
MedChemExpress Adelmidrol exerts important anti-inflammatory effects that are partly dependent on PPARγ. Adelmidrol reduces NF-κB translocation, and COX-2 expression.
Adelmidrol exerts important anti-inflammatory effects that are partly dependent on PPARγ. Adelmidrol reduces NF-κB translocation, and COX-2 expression.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Adelmidrol
Fysisk form Solid
CAS 1675-66-7
Farve White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C13H26N2O4
Til brug med (applikation) COVID-19-anti-virus
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (364.48 mM)
SMIL O=C(NCCO)CCCCCCCC(NCCO)=O
Molekylvægt (g/mol) 274.36
Formel vægt 274.36
Procent renhed 98.0%