missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Adefovir Dipivoxil, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Adefovir dipivoxil |
| CAS | 142340-99-6 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C20 H32 N5 O8 P |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 1,1'-[[[[2-(6-amino-9H-purin-9-yl)ethoxy]methyl]phosphinylidene]bis(oxymethylene)] 2,2-dimethyl-Propanoic acid ester, Propanoic acid, 2,2-dimethyl-, [[[2-(6-amino-9H-purin-9-yl)ethoxy]methyl]phosphinylidene]bis(oxymethylene) ester (9CI), Adefovir dipivoxil, GS 0840, Hepsera, Preveon, bis(POM)-PMEA |
| InChI formel | InChI=1S/C20H32N5O8P/c1-19(2,3)17(26)30-11-32-34(28,33-12-31-18(27)20(4,5)6)13-29-8-7-25-10-24-14-15(21)22-9-23-16(14)25/h9-10H,7-8,11-13H2,1-6H3,(H2,21,22,23) |
| SMIL | CC(C)(C)C(=O)OCOP(=O)(COCCn1cnc2c(N)ncnc12)OCOC(=O)C(C)(C)C |
| IUPAC navn | [2-(6-aminopurin-9-yl)ethoxymethyl-(2,2-dimethylpropanoyloxymethoxy)phosphoryl]oxymethyl 2,2-dimethylpropanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 501.47 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?