Få mere at vide
Adefovir Dipivoxil, Mikromol™
Beskrivelse
Adefovir Dipivoxil
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Adefovir dipivoxil |
| CAS | 142340-99-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | Adefovir dipivoxil |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C20 H32 N5 O8 P |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 1,1'-[[[[2-(6-amino-9H-purin-9-yl)ethoxy]methyl]phosphinylidene]bis(oxymethylene)] 2,2-dimethyl-Propanoic acid ester, Propanoic acid, 2,2-dimethyl-, [[[2-(6-amino-9H-purin-9-yl)ethoxy]methyl]phosphinylidene]bis(oxymethylene) ester (9CI), Adefovir dipivoxil, GS 0840, Hepsera, Preveon, bis(POM)-PMEA |
| InChI formel | InChI=1S/C20H32N5O8P/c1-19(2,3)17(26)30-11-32-34(28,33-12-31-18(27)20(4,5)6)13-29-8-7-25-10-24-14-15(21)22-9-23-16(14)25/h9-10H,7-8,11-13H2,1-6H3,(H2,21,22,23) |
| SMIL | CC(C)(C)C(=O)OCOP(=O)(COCCn1cnc2c(N)ncnc12)OCOC(=O)C(C)(C)C |
| IUPAC navn | [2-(6-aminopurin-9-yl)ethoxymethyl-(2,2-dimethylpropanoyloxymethoxy)phosphoryl]oxymethyl 2,2-dimethylpropanoate |
| Vis mere |