Få mere at vide
Adefovir Dipivoxil, Mikromol™
Artikelnummer. 17991096
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17991096 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17991096 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3505.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Adefovir Dipivoxil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Adefovir dipivoxil
CAS 142340-99-6
Analyt- eller komponentnavne Adefovir dipivoxil
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C20 H32 N5 O8 P
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 1,1'-[[[[2-(6-amino-9H-purin-9-yl)ethoxy]methyl]phosphinylidene]bis(oxymethylene)] 2,2-dimethyl-Propanoic acid ester, Propanoic acid, 2,2-dimethyl-, [[[2-(6-amino-9H-purin-9-yl)ethoxy]methyl]phosphinylidene]bis(oxymethylene) ester (9CI), Adefovir dipivoxil, GS 0840, Hepsera, Preveon, bis(POM)-PMEA
InChI formel InChI=1S/C20H32N5O8P/c1-19(2,3)17(26)30-11-32-34(28,33-12-31-18(27)20(4,5)6)13-29-8-7-25-10-24-14-15(21)22-9-23-16(14)25/h9-10H,7-8,11-13H2,1-6H3,(H2,21,22,23)
SMIL CC(C)(C)C(=O)OCOP(=O)(COCCn1cnc2c(N)ncnc12)OCOC(=O)C(C)(C)C
IUPAC navn [2-(6-aminopurin-9-yl)ethoxymethyl-(2,2-dimethylpropanoyloxymethoxy)phosphoryl]oxymethyl 2,2-dimethylpropanoate
Molekylvægt (g/mol) 501.47
Mængde 250 mg
Formel vægt 501.1988 g/mol