Få mere at vide
Adefovir-d4, TRC
Artikelnummer. 30328572
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30328572 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30328572 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA24750225MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Adefovir-d4
CAS 1190021-70-5
Molekylær formel C8H8D4N5O4P
Mængde 25 mg
Synonym P-[[2-(6-Amino-9H-purin-9-yl-d4)ethoxy]methyl]phosphonic Acid, 9-(2-Phosphonylmethoxyethyl)adenine-d4, [[2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)ethoxy] methyl]phosponic Acid-d4, GS 0393-d4, PMEA-d4
InChI formel InChI=1S/C8H12N5O4P/c9-7-6-8(11-3-10-7)13(4-12-6)1-2-17-5-18(14,15)16/h3-4H,1-2,5H2,(H2,9,10,11)(H2,14,15,16)/i1D2,2D2
SMIL OP(COC([2H])([2H])C([2H])([2H])N(C=N1)C2=C1C(N)=NC=N2)(O)=O
IUPAC navn [2-(6-aminopurin-9-yl)-1,1,2,2-tetradeuterioethoxy]methylphosphonic acid
Molekylvægt (g/mol) 277.21