Få mere at vide
Additivt fremstillingspulver, rustfrit stål AISI 316L / S31603, ARMI∣MBH
Artikelnummer. 18032850
Skift visning
Mængde:
75 g
Artikelnummer. Mængde
18032850 75 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18032850 Leverandør ARMI/MBH Leverandørnr. IARMFE316LP18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-10-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
ARMI∣MBH producerer referencematerialer af høj kvalitet med metallegeringscertificering og har opstillet standarder for Spark-OES, ICP, og XRF elementanalyse. Udvalget omfatter stål, aluminium, titanium, nikkel, kobolt, kobber, magnesium og mere.
Additivt fremstillingspulver, rustfrit stål AISI 316L / S31603
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper/Aluminium/Carbon/Cobalt/Vanadium/Phosphorus/Oxygen/Nitrogen/Silicon/Manganese/Molybdenum/Nickel/Chromium/Bismuth/Hafnium/Hydrogen/Palladium/Yttrium/Cerium/Antimony/Boron/Cadmium/Calcium/Magnesium/Selenium/Tantalum/Tin/Zirconium/Titanium/Lead/Zinc/Tungsten/Arsenic/Niobium/Iron
CAS 7439-89-6
Mængde 75 g
Form Fint pulver
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Copper 0.0031 %/Aluminium 0.006 %/Carbon 0.006 %/Cobalt 0.006 %/Vanadium 0.006 %/Phosphorus 0.011 %/Oxygen 0.043 %/Nitrogen 0.081 %/Silicon 0.29 %/Manganese 1.56 %/Molybdenum 2.81 %/Nickel 13.9 %/Chromium 17.9 %/Bismuth (<0.0010) %/Hafnium (<0.0010) %/Hydrogen (<0.0010) %/Palladium (<0.0010) %/Yttrium (<0.0010) %/Cerium (<0.0020) %/Antimony (<0.0050) %/Boron (<0.0050) %/Cadmium (<0.0050) %/Calcium (<0.0050) %/Magnesium (<0.0050) %/Selenium (<0.0050) %/Tantalum (<0.0050) %/Tin (<0.0050) %/Zirconium (<0.0050) %/Titanium (<0.0080) %/Lead (<0.0100) %/Zinc (<0.0100) %/Tungsten (<0.0120) %/Arsenic (0.001) %/Niobium (0.001) %/Iron (63.3) %