Få mere at vide
BINDER™ Yderligere universel ventilation
Artikelnummer. 16626473 Shop alle BINDER produkter
Til brug med (udstyr):
BINDER Chambers Series VD, VDL
Artikelnummer. 16626473
Brand: BINDER™ 86120001
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ekstra universaltilslutning til ventilation med omgivende luft eller inert gas. Flowbegrænsergevind (RP in.), og forbindelse med 3/8 in. udvendigt gevind.
  • 3/8 tommer hangevindforbindelse eller slange med 8 mm indvendig diameter
  • Den ekstra forbindelse er lavet af rustfrit stål
Tekniske data
Oversigt Ekstra universalventilation - Ekstra universaltilslutning til ventilation med omgivende luft eller inert gas. Flowbegrænsergevind (RP in.), og forbindelse med 3/8 in. udvendigt gevind.
Til brug med (udstyr) BINDER Chambers Series VD, VDL
Type Adgangsport
Materiale Rustfrit stål
Størrelse Universel
Spænding 120/230 V