Få mere at vide
Heidolph™ Multi-tier vedhæftning
Artikelnummer. 10345632 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Holder:
25 til 250 ml Erlenmeyer-kolber
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Holder Pakningsstørrelse
10345632 25 til 250 ml Erlenmeyer-kolber Hver
1 options
Artikelnummer. 10345632 Leverandør Heidolph™ Leverandørnr. 5496200000
Forventet forsendelse: 07-01-2027
Til brug med Unimax 2010, Promax 2020 og Polymax 2040
Inkluderer perforeret platform 2000 og 4 støttestænger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Hastighedsområde 0 til 1100 rpm
Holder 25 til 250 ml Erlenmeyer-kolber
Produkttype Støttegulv