Få mere at vide
Memmert™ Ekstra rustfrit stålgitter til UF1060plus, mulighed for forstærket kammer
Shop alle Memmert produkter
Til brug med (udstyr):
UF1060plus Ovn
Beskrivelse
- Forstærket
- Rustfrit stål
- Elektropoleret
- Maks. belastning 60 kg
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | UF1060plus Ovn |
| Type | Forstærket gitter |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Maks. Hyldebelastning | 60 kg |