Få mere at vide
Memmert™ Yderligere forstærket rustfrit stålgitter (til forstærket kammer), til Ich750
Artikelnummer. 16336687 Shop alle Memmert produkter
Installation:
Kun i forbindelse med option K1
Artikelnummer. 16336687
Brand: Memmert™ ICH750B32190
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Styrestænger og fikseringsskruer
Brug disse gitter med Memmert ovne. Memmert™ Forstærkede gitre er designet til at holde op til 60 kg.
  • Forstærket gitter i rustfrit stål
  • Maks. belastning 60 kg
  • Fra størrelse 450 med sværd og fastgørelsesskruer og kun i forbindelse med option K1
Tekniske data
Type Forstærket gitter
Installation Kun i forbindelse med option K1
Vægt (metrisk) 60 kg