Få mere at vide
Memmert™ Yderligere forstærket rustfrit stålgitter (til forstærket kammer), til Ich110
Shop alle Memmert produkter
Materiale:
Rustfrit stål
Beskrivelse
- Forstærket gitter i rustfrit stål
- Maks. belastning 60 kg
- Fra størrelse 450 med sværd og fastgørelsesskruer og kun i forbindelse med option K1
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) hylde | 60 kg |
| Til brug med (udstyr) | Model 110, 160 Inkubator |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Type | Forstærket gitter |
| Model- | 110 |