Få mere at vide
Thermo Scientific™ Ekstra aktivt kulfilter
Artikelnummer. 10003084 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
0,9 m Herasafe KS/Safe 2020 kabinetter
Eftermontering til 1,2/1,5 m skabe
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
10003084 Eftermontering til 1,2/1,5 m skabe Hver
11861521 0,9 m Herasafe KS/Safe 2020 kabinetter Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10003084 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 50073773
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Yderligere kulfiltre til udstødningen kan monteres oven på BSC'en, men bør kun bruges til spor af opløsningsmidler, der bruges som et supplement til mikrobiologiske undersøgelser.
  • Ekstra aktivt kulfilter
  • Beslag medfølger.
  • Yderligere kulfiltre til udstødningen kan monteres oven på BSC'en, men bør kun bruges til spor af opløsningsmidler, der bruges som et supplement til mikrobiologiske undersøgelser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 12469
Produkttype Filter
Filtertype Aktivt kul
Inkluderer Beslag
Til brug med (udstyr) Eftermontering til 1,2/1,5 m skabe