Få mere at vide
Memmert™ Yderligere 32 Kb hukommelseskort Xl (maks. 40 ramper), blankt, formateret, til Ttc256
Shop alle Memmert produkter
Til brug med (udstyr):
Modeller 200, 400, 500, 108, 153, 246, 256
Beskrivelse
Indeholder
32 KB hukommelseskort XL
Til trinløs styring af Peltier varme-/kølesystemet uden kølemiddel.
To PT-100 sensorer Klasse A i et 4-leder kredsløb til funktionsoverførsel, plus en syvdages programtimer og rampetimer til op til 40 ramper, hver justerbar fra 1 min til 999 timer. Opløsning af display for sætpunkt, aktuelle værdier og overtemperatur 0,1 °C.
Flere overtemperaturbeskyttelse med hørbar og visuel alarm: digital elektronisk overtemperaturregulator Klasse 3.3 for min. /under- og max. /overtemperatur, automatisk sikkerhedsfunktion for over- og undertemperatur.
Langsigtet dokumentation gennem ring-store som datalogger over seks måneder - 1.024 kB.
Et parallelt printerinterface til PCL3-kompatible inkjet-printere plus RS232 alternativt RS485 inklusive software Celsius 2005.
Hukommelseskort til 40 ramper 32kB og virker kalibreringscertifikat til 10 C °og 37 °C.
To PT-100 sensorer Klasse A i et 4-leder kredsløb til funktionsoverførsel, plus en syvdages programtimer og rampetimer til op til 40 ramper, hver justerbar fra 1 min til 999 timer. Opløsning af display for sætpunkt, aktuelle værdier og overtemperatur 0,1 °C.
Flere overtemperaturbeskyttelse med hørbar og visuel alarm: digital elektronisk overtemperaturregulator Klasse 3.3 for min. /under- og max. /overtemperatur, automatisk sikkerhedsfunktion for over- og undertemperatur.
Langsigtet dokumentation gennem ring-store som datalogger over seks måneder - 1.024 kB.
Et parallelt printerinterface til PCL3-kompatible inkjet-printere plus RS232 alternativt RS485 inklusive software Celsius 2005.
Hukommelseskort til 40 ramper 32kB og virker kalibreringscertifikat til 10 C °og 37 °C.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Modeller 200, 400, 500, 108, 153, 246, 256 |
| Type | Chipkort |