Få mere at vide
Memmert™ Tilføjelse af enheder til SF110plus
Artikelnummer. 17548115 Shop alle Memmert produkter
Til brug med (udstyr):
SF110plus sterilisator
Artikelnummer. 17548115
Brand: Memmert™ SF110plusFDAQ2
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Integrering af en ekstra enhed (op til maks. 31 enheder) i en allerede eksisterende FDA-softwarelicens (kun for enheder med TwinDISPLAY).
  • Op til max. 31 enheder
  • Kun for enheder med TwinDISPLAY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) SF110plus sterilisator